Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
Descripción
Includes
Case of 3
Los sistemas de alta densidad Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ ofrecen un 30 % más de área de superficie y producción que el sistema Cell Factory estándar o los sistemas de bandejas múltiples similares para el cultivo celular adherente.Los beneficios económicos son inmediatos, ya que influyen en muchas funciones de la organización y permiten a los usuarios finales optimizar la superficie de fabricación de cultivos celulares, reducir el uso de materiales y mano de obra e incrementar la producción de cultivos celulares.
- Aumente su producción - 30 % MÁS de área de la superficie y producción* con el tamaño del sistema Nunc Cell Factory estándar
- Mejore su productividad - Incremente la eficacia del trabajo y la manipulación mediante la obtención de mayores resultados en un solo ciclo de proceso
- Mejore su economía del proceso - Aumente su capacidad de fabricación sin inversión de capital
- Aproveche las oportunidades para el medio ambiente - Reduzca su consumo y los costes de descontaminación y eliminación de residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistema de alta densidad Nunc Cell Factory |
| Material | Poliestireno |
| Altura (imperial) | 7,3 in |
| Altura (métrico) | 186 mm |
| N.º por caja | 3/caja |
| Características ecológicas | ISCC PLUS |
| Tipo de tapón | Ventilado |
| Área de cultivo | 8216 cm |
| Capas de bandejas | 13 |