Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Código de producto. 10307913
Cambiar vista
Click to view available options
Capas de bandejas:
1
2
4
10
40
Área de cultivo:
1264 cm2
2528 cm2
25280 cm2
632 cm2
6320 cm2
N.º por caja:
2/caja
4/caja
6/caja
Tamaño de la unidad:
4 PCS
6 PCS
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capas de bandejas Área de cultivo N.º por caja unitSize
10307913 1 632 cm2 6/caja 6 PCS
10532714 2 1264 cm2 6/caja 6 PCS
10237283 4 2528 cm2 4/caja 4 PCS
10667193 10 6320 cm2 2/caja paquete de 2
12729466 10 6320 cm2 6/caja 6 PCS
15604289 40 25280 cm2 2/caja paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10307913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 140000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175.
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175. El formato de cultivo celular de varias capas lineal es fácil de usar y facilita la capacidad de ampliación, lo cual es ideal para aplicaciones de investigación y aplicaciones a escala comercial.
Características:
  • Sistema listo para usar
  • Tapón de rosca ventilado grande
  • Diseño de orificio versátil el vertido y el llenado aséptico
Ventajas:
  • Mayor productividad: llenado y vaciado cinco veces más rápido en comparación con los matraces T175
  • Puesta en marcha rápida: los sistemas EasyFill Cell Factory no requieren accesorios
Para empezar:
Para empezar, basta con verter el medio de cultivo directamente en la boca ancha del sistema EasyFill Cell Factory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción EasyFill Cell Factory
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1 Ea.
Características ecológicas ISCC PLUS
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 632 cm2
Capas de bandejas 1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.