Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrifuga de plástico desechables Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10517061
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
5 ml
12 ml
14 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Redondo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
1800 PCS
3000 PCS
3600 PCS
500 PCS
paquete de 1200
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Forma del fondo Esterilidad Unit Size
10517061 14 ml Cónicos Estéril paquete de 500
10254501 4 ml Redondo No estéril 3600 PCS
10585021 12 ml Redondo No estéril paquete de 1200
10604032 12 ml Redondo Estéril 500 PCS
10020571 5 ml Redondo No estéril 3000 PCS
10447991 14 ml Cónicos No estéril 1800 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10517061 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 345608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    168.00€ / paquete de 500
    Ahorro 14.00€
    7% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante estos tubos de plástico para centrífuga desechables, que son una excelente alternativa al vidrio.
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante tubos de centrifuga de plástico desechables Thermo Scientific™ Nunc™, que son una excelente alternativa al vidrio. Se prueba la fuerza centrífuga relativa (RCF) de los tubos seleccionados. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y moldeado con los procedimientos más novedosos.
Características:
  • Los tubos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) son particularmente útiles en serología, donde la baja adsorción de proteínas es de gran importancia.
  • Los tubos de poliestireno (PS) son transparentes y aptos para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los tubos de polipropileno y polietileno tienen una buena resistencia química y una alta resistencia mecánica.
  • Hay disponibles varios tipos de tapones para una amplia variedad de aplicaciones que se adaptan a la mayoría de las centrífugas estándar.
Incluye:
Los números de catálogo 343141 y 345608 se suministran con tapones montados para un trabajo estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 14 ml
Desechables Sí
Material Poliestireno
Cantidad 500/Cs.
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Forma del fondo Cónicos
Graduaciones 5 y 10 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.