Learn More
Thermo Scientific™ Asas y agujas de siembra desechables Nunc™, aguja
BIOPHARMA
Código de producto. 11341585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Caja de cartón de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341585 Caja de cartón de 1000 paquete de 4000
1 options
Código de producto. 11341585 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 253988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    466.98€ / paquete de 4000
    Ahorro 28.02€
    5% Descuento
En stock
Identifique fácilmente con los códigos de colores estas asas y agujas desechables, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI).
Identifique fácilmente con los códigos de colores las asas y agujas desechables Thermo Scientific™ Nunc™, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI) para proporcionar una superficie del asa lisa. Los productos Thermo Scientific Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
Características:
  • Esterilización por radiación, no se requiere esterilización por llama
  • Sometidas a tratamiento hidrófilo durante el proceso de fabricación
  • Las propiedades de adherencia a líquidos impiden el el goteo accidental
  • Asas disponible en tamaños de 10 y 1 μl
  • De conformidad con la norma semicuantitativa para la manipulación de muestras
  • Documentos de calibración disponibles para cada lote previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Tipo de producto Aguja de inoculación
Cantidad Caja de cartón de 1000