Learn More
Thermo Scientific™ Botes Nunc™
Descripción
Almacene las muestras de forma segura con los recipientes Thermo Scientific™ Nunc™. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
- Hechos de poliestireno transparente
- Recipientes versátiles hechos de resinas de alta calidad
- Tapones a presión disponibles para todos los botes (no incluidos)
- No estériles (excepto el modelo 561301)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | No |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Color | Transparente |