Learn More
Thermo Scientific™ Botes Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10578531
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12,5 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 2400
paquete de 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10578531 12,5 mL paquete de 1000
10793133 20 mL paquete de 2400
11301765 30 mL paquete de 1200
10428892 50 mL paquete de 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10578531 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 536080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    224.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 18.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de forma segura con los recipientes Thermo Scientific™ Nunc™.
Almacene las muestras de forma segura con los recipientes Thermo Scientific™ Nunc™. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
Características:
  • Hechos de poliestireno transparente
  • Recipientes versátiles hechos de resinas de alta calidad
  • Tapones a presión disponibles para todos los botes (no incluidos)
  • No estériles (excepto el modelo 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included No
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 12,5 mL
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Transparente