Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas Nunc™ Cell Factory™
Código de producto. 12677093
Change view
Click to view available options
Capas de bandejas:
1
2
4
10
40
Área de cultivo:
1264 cm2
2528 cm2
25280 cm2
632 cm2
6320 cm2
N.º por caja:
10/caja
2/caja
6/caja
8/caja
Unit Size:
2 PCS
2 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capas de bandejas Área de cultivo N.º por caja unitSize
12677093 4 2528 cm2 10/caja cada uno
10344321 40 25280 cm2 2/caja 2 PCS
10113922 4 2528 cm2 10/caja paquete de 10
10049040 10 6320 cm2 2/caja 2 PCS
10634551 1 632 cm2 8/caja paquete de 8
10394221 2 1264 cm2 6/caja 6 PCS
13101594 2 1264 cm2 6/caja paquete de 5
10604901 10 6320 cm2 6/caja 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12677093 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 140004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Estos sistemas son una solución de eficacia demostrada para la producción a gran escala de células, vacunas y proteínas terapéuticas, y presentan la misma cinética de proliferación que el producto de cultivo celular a escala de laboratorio. Los orificios del sistema facilitan la personalización y el cierre mediante conjuntos de tubos personalizados que facilitan la ventilación, el llenado y la recogida. Disponibles en versiones de 1, 2, 4, 10 y 40 bandejas.
  • Ideales para células adherentes
  • Incrementa la eficacia de su producción con una mayor superficie de cultivo en poco espacio
  • Reduce los riesgos de contaminación con un sistema cerrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Cell Factory original
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 10 Pk.
Tipo de producto Sistema Cell Factory
Características ecológicas Less waste, renewable material
Área de cultivo 2528 cm2
Volumen de trabajo (métrico) 800 mL
Capas de bandejas 4
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.