Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas Nunc™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Código de producto. 10344321
Cambiar vista
Click to view available options
Capas de bandejas:
1
2
4
10
40
Área de cultivo:
1264 cm2
2528 cm2
25280 cm2
632 cm2
6320 cm2
N.º por caja:
10/caja
2/caja
6/caja
8/caja
Tamaño de la unidad:
2 PCS
2 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capas de bandejas Área de cultivo N.º por caja Tamaño de la unidad
10344321 40 25280 cm2 2/caja 2 PCS
12677093 4 2528 cm2 10/caja cada uno
10113922 4 2528 cm2 10/caja paquete de 10
10049040 10 6320 cm2 2/caja 2 PCS
10634551 1 632 cm2 8/caja paquete de 8
10394221 2 1264 cm2 6/caja 6 PCS
13101594 2 1264 cm2 6/caja paquete de 5
10604901 10 6320 cm2 6/caja 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10344321 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 139446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00€
    1360.00€ / paquete de 2
    Ahorro 355.00€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Estos sistemas son una solución de eficacia demostrada para la producción a gran escala de células, vacunas y proteínas terapéuticas, y presentan la misma cinética de proliferación que el producto de cultivo celular a escala de laboratorio. Los orificios del sistema facilitan la personalización y el cierre mediante conjuntos de tubos personalizados que facilitan la ventilación, el llenado y la recogida. Disponibles en versiones de 1, 2, 4, 10 y 40 bandejas.
  • Ideales para células adherentes
  • Incrementa la eficacia de su producción con una mayor superficie de cultivo en poco espacio
  • Reduce los riesgos de contaminación con un sistema cerrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cell Factory original
Material Poliestireno
N.º por caja 2/caja
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Sistema Cell Factory
Revestimiento de superficie Nunclon™ Delta
Características ecológicas ISCC PLUS
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tapón adaptadora y tapón con orificio y cubierta
Área de cultivo 25280 cm2
Tratamiento de superficie Tratada para cultivo celular
Capas de bandejas 40
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.