Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
BIOPHARMA
Código de producto. 10682641
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón a presión
Tapón de rosca
Volumen de trabajo (métrico):
3 ml
7 mL
Forma:
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
450 PCS
paquete de 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Volumen de trabajo (métrico) Forma unitSize
10682641 Tapón a presión 7 mL Redondo paquete de 600
10222821 Tapón de rosca 7 mL Redondo paquete de 600
10048960 Tapón de rosca 3 ml Plano 450 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682641 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 145470
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, y en el caso de la producción de vacunas y los kits de diagnóstico con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
  • Tubos de poliestireno, tapones de polietileno
  • El tubo de lateral plano proporciona un área de cultivo de 5,5 cm2 para la proliferación de células adherentes
  • El tubo de lateral plano facilita la microscopía y permite el uso de un cubreobjetos en el tubo
  • El medio se retiene en el lateral plano del tubo en posición horizontal
  • Tratamiento con cubierta Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Blanco
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Descripción Tubo para cultivo celular, 7 ml
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Natural
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
N.° por paquete 100
N.º por caja 600
Volumen de trabajo (métrico) 7 mL
Tratamiento de superficie Tratamiento de cultivo celular Nunclon Delta.
Esterilidad Estéril
Forma Redondo
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.