Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
Descripción
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, y en el caso de la producción de vacunas y los kits de diagnóstico con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
- Tubos de poliestireno, tapones de polietileno
- El tubo de lateral plano proporciona un área de cultivo de 5,5 cm2 para la proliferación de células adherentes
- El tubo de lateral plano facilita la microscopía y permite el uso de un cubreobjetos en el tubo
- El medio se retiene en el lateral plano del tubo en posición horizontal
- Tratamiento con cubierta Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | Tubo para cultivo celular, 7 ml |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Cantidad | 100/Pk., 600/Cs. |
| Volumen de trabajo (métrico) | 7 mL |
| Tratamiento de superficie | Con tratamiento de cultivo celular Nunclon Delta. |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.