Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
BIOPHARMA
Código de producto. 10048960
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón a presión
Tapón de rosca
Volumen de trabajo (métrico):
3 ml
7 mL
Forma:
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
450 PCS
paquete de 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Volumen de trabajo (métrico) Forma Tamaño de la unidad
10048960 Tapón de rosca 3 ml Plano 450 PCS
10682641 Tapón a presión 7 mL Redondo paquete de 600
10222821 Tapón de rosca 7 mL Redondo paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10048960 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 156758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.47€
    514.00€ / paquete de 450
    Ahorro 143.47€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, y en el caso de la producción de vacunas y los kits de diagnóstico con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
  • Tubos de poliestireno, tapones de polietileno
  • El tubo de lateral plano proporciona un área de cultivo de 5,5 cm2 para la proliferación de células adherentes
  • El tubo de lateral plano facilita la microscopía y permite el uso de un cubreobjetos en el tubo
  • El medio se retiene en el lateral plano del tubo en posición horizontal
  • Tratamiento con cubierta Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Blanco
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Descripción Tubo para cultivo celular, 3 ml
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Longitud (métrico) 110 mm
Material Poliestireno
N.° por paquete 75
N.º por caja 450
Volumen de trabajo (métrico) 3 ml
Tratamiento de superficie Tratamiento de cultivo celular Nunclon Delta.
Esterilidad Estéril
Forma Plano
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.