Learn More
Thermo Scientific™ Matraces tratados para cultivo celular con tapas sólidas Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10068780
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
25 cm2
80 cm2
Tipo de tapón:
Sólido
Ventilar/Cerrar
Tamaño de la unidad:
32 PCS
50 PCS
paquete de 160
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10068780 80 cm2 Sólido 50 PCS
13245219 175 cm2 Ventilar/Cerrar 32 PCS
10354451 175 cm2 Sólido 32 PCS
10490033 25 cm2 Sólido paquete de 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10068780 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 153732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    119.00€ / paquete de 50
    Ahorro 154.00€
    56% Descuento
 Artículo restringido
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Consiga la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones sólidos Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones de ventilación/cierre con marcas Y permiten una verificación visual sencilla de la posición de ventilación, a la vez que promueven un intercambio de gas adecuado.
Características:
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
  • Cuellos anchos y cortos para un fácil acceso.
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia.
Información para pedidos:
Tapones adicionales incluidos en cada caja.
Incluye:
Tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Matraz Nunc de 80cm2, tapa sólida, cuello recto, caja de 50 unidades
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Poliestireno
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 50/Cs.
N.° por paquete 5 Pk.
Tipo de producto Cell Culture Flask
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Flat
Tipo de tapón Sólido
Área de cultivo 80 cm2
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Cantidad 5 Pk.
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.