Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para almacenamiento criogénico
- Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Código de producto. 10669071
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónicos
Forma redonda
Redondo
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1 ml
<1,8/ml
1.8 ml
<3,6/ml
3.6 ml
4.5 ml
Estilo de rosca:
Externo
Interno
Modelo:
Independiente
No independiente
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
300 PCS
400 PCS
450 PCS
500 PCS
960 PCS
paquete de 1200
paquete de 1800
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 500
paquete de 960
25 product options available for selection
| Código de producto. | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Estilo de rosca | Modelo | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10669071 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 450 |
| 10257752 | Cónicos | 0,5 ml | Interno | Independiente | paquete de 960 |
| 10320013 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 960 PCS |
| 10544641 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10030711 | Redondo | 1 ml | Externo | No independiente | 500 PCS |
| 10545601 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10529881 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 500 PCS |
| 11311665 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 1800 |
| 10534641 | Redondo | 1.8 ml | Externo | No independiente | paquete de 500 |
| 10080601 | Redondo | 1.8 ml | Externo | Independiente | 450 PCS |
| 11341675 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 1800 |
| 10577391 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 450 |
| 10674511 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | 450 PCS |
| 10004220 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | No independiente | 500 PCS |
| 10452802 | Redondo | <1,8/ml | Interno | No independiente | paquete de 2500 |
| 11371785 | Redondo | <1,8/ml | Interno | No independiente | paquete de 500 |
| 10070731 | Redondo | 3.6 ml | Interno | Independiente | 400 PCS |
| 10789871 | Redondo | 3.6 ml | Interno | No independiente | 400 PCS |
| 10173772 | Redondo | <3,6/ml | Interno | No independiente | 1500 PCS |
| 11854431 | Redondo | <3,6/ml | Interno | No independiente | 500 PCS |
| 10633452 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 300 |
| 11381615 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 1200 |
| 10356331 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | 300 PCS |
| 10716922 | Cónicos | 4.5 ml | Interno | Independiente | 300 PCS |
| 10358131 | Redondo | 4.5 ml | Interno | No independiente | 300 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Codice prodotto.
10669071
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
375418
Proteja muestras valiosas
Usar código promocional 27942
Usar código promocional 27942
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Aggiungi al carrello
196.33 EUR hasta el 2026-09-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27942" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27942" para aplicar la oferta.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Descrizione
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Specifica
Specifica
| Color del tapón | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,492 in |
| Capacidad (métrico) | 1.8 ml |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Material | Polietileno (tapón) |
| Estilo de rosca | Externo |
| Longitud (imperial) | 1,890 in |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| N.° por paquete | 50 |
| Envase | 450 Tubes |
| Modelo | Independiente |
| Sin ARNasa | Sí |
| Vapor LN2 (a -150 °C) | Sí |
| Línea de productos | Nunc |
| Esterilidad | Estéril |
| Antirrotación | Sí |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 450 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (imperial) | 0,06086 oz |
| Sin ADNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Impreso | Sí |
| Diámetro (métrico) | 12.5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?