Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para almacenamiento criogénico
- Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Código de producto. 10004220
| Código de producto. | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Estilo de rosca | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004220 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | No independiente | 500 PCS |
| 10257752 | Cónicos | 0,5 ml | Interno | Independiente | paquete de 960 |
| 10320013 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 960 PCS |
| 10544641 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10030711 | Redondo | 1 ml | Externo | No independiente | 500 PCS |
| 10545601 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10529881 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 500 PCS |
| 10669071 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 450 |
| 11311665 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 1800 |
| 10534641 | Redondo | 1.8 ml | Externo | No independiente | paquete de 500 |
| 10080601 | Redondo | 1.8 ml | Externo | Independiente | 450 PCS |
| 11341675 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 1800 |
| 10577391 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 450 |
| 10674511 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | 450 PCS |
| 10452802 | Redondo | < 1,8/ml | Interno | No independiente | paquete de 2500 |
| 10070731 | Redondo | 3.6 ml | Interno | Independiente | 400 PCS |
| 10789871 | Redondo | 3.6 ml | Interno | No independiente | 400 PCS |
| 10173772 | Redondo | < 3,6/ml | Interno | No independiente | 1500 PCS |
| 11381615 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 1200 |
| 10633452 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 300 |
| 10356331 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | 300 PCS |
| 10716922 | Cónicos | 4.5 ml | Interno | Independiente | 300 PCS |
| 10358131 | Redondo | 4.5 ml | Interno | No independiente | 300 PCS |
Descripción
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,492 in |
| Capacidad (métrico) | 1.8 ml |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Material | Polipropileno (tapón) |
| Estilo de rosca | Interno |
| Longitud (imperial) | 1,890 in |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| N.° por paquete | 500 |
| Envase | 500 Tubes |
| Modelo | No independiente |
| Sin ARNasa | Sí |
| Vapor LN2 (a -150 °C) | Sí |
| Línea de productos | Nunc |
| Esterilidad | Estéril |
| Antirrotación | No |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 500 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 0,0609 oz |
| Sin ADNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Impreso | Sí |
| Diámetro (métrico) | 12.5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.