Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10546561
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Plate Compatibility:
96 pocillos cuadrados Nunc
96 pocillos redondos Nunc
Placas de 96 pocillos con tecnología de pared compartida
Tubos (0,5, 0,75, 1 ml)
N.º por caja:
10
25
50
100
240
Tamaño de la unidad:
240 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 240
paquete de 25
paquete de 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Plate Compatibility N.º por caja Tamaño de la unidad
10546561 Natural No estéril 96 pocillos redondos Nunc 50 paquete de 50
10536561 Natural Estéril 96 pocillos redondos Nunc 50 paquete de 50
10364833 Natural No estéril 96 pocillos redondos Nunc 100 paquete de 100
10305173 Natural Estéril 96 pocillos cuadrados Nunc 10 paquete de 10
10779241 Amarillo No estéril Placas de 96 pocillos con tecnología de pared compartida 50 50 PCS
10603072 Azul No estéril 96 pocillos redondos Nunc 50 paquete de 50
10286031 Natural No estéril 96 pocillos redondos Nunc 50 paquete de 50
11325850 Natural No estéril 96 pocillos cuadrados Nunc 50 paquete de 50
12623116 Natural Estéril 96 pocillos cuadrados Nunc 25 paquete de 25
10305503 Natural Estéril 96 pocillos redondos Nunc 10 paquete de 10
10531715 Natural No estéril 96 pocillos redondos Nunc 240 240 PCS
10131773 Natural Estéril 96 pocillos redondos Nunc 240 paquete de 240
10671544 Natural No estéril Tubos (0,5, 0,75, 1 ml) 100 paquete de 100
10641734 Natural Estéril Tubos (0,5, 0,75, 1 ml) 10 paquete de 10
10020133 Natural No estéril - 10 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10546561 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 276002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    156.00€ / paquete de 50
    Ahorro 53.00€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
  • Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
  • Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
  • Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Solvent Or Alcohol Resistant Sí
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 50
N.° por paquete 5
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C
Precortados No
Tipo de producto Cubierta de placa
Línea de productos Nunc
adhesivo/a/s Ninguno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Perforable Sí (hipodérmica)
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility 96 pocillos redondos Nunc