Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Plate, TC Surface, Pack of 10
Description
Placas transparentes de poliestireno de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc con superficies con y sin tratamiento para cultivo celular, las cuales se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 384 pocillos permiten la reducción del volumen de reactivos y de muestras, lo que resulta rentable y permite cribar más muestras. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Volúmenes de trabajo flexibles: 10-100 μl
Specifications
Specifications
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,084 cm2/pocillo |
| Descripción | Tratamiento Nunclon Delta, con tapa, estéril, 10/30 |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | Paquete de 10, 30 cajas |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.