Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 2 ml con rosca interna Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 15207378
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
2D en el fondo del tubo
2D en la parte inferior del tubo
2D en tubo, 2D lineal y legible en gradilla
Códigos de barras 2D (solo gradilla)
Ninguno
Envase:
10 gradillas de 48 tubos
A granel
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Envase Tamaño de la unidad
15207378 2D en la parte inferior del tubo A granel 480 PCS
15217378 Ninguno A granel 480 PCS
15287368 2D en el fondo del tubo 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
15297368 Ninguno 10 gradillas de 48 tubos 480 PCS
15503734 2D en tubo, 2D lineal y legible en gradilla 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
15513734 Códigos de barras 2D (solo gradilla) 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15207378 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.49€
    671.00€ / paquete de 480
    Ahorro 64.49€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Disfrute de las mejores características de nuestra gama de tubos de almacenamiento: tapón universal, gradilla con cierre universal y diseño independiente del tubo, todo ello para uso tanto de sobremesa como de automatización.
Disfrute de las mejores características de la gama de tubos de almacenamiento Thermo Scientific™: tapón universal, gradilla con cierre universal y tubo independiente.Este versátil tubo de 2,0 ml con rosca interna es ideal tanto para sistemas de almacenamiento grandes como un biobanco, como para otros tamaños más reducidos, p. ej., para el almacenamiento criogénico tradicional.La identidad de la muestra está garantizada gracias a un código de barras 2D colocado de forma permanente en cada tubo y grabado con láser permanente en la gradilla.Ahora disponible con una gradilla con códigos de barras para permitir hacer un seguimiento de la gradilla, además de los tubos individuales.
Ampliables
  • Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones de bajo y alto rendimiento
  • Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
  • Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
  • Las roscas internas limitan la contaminación
  • Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
  • La opción de gradilla con código de barras ofrece una garantía de seguimiento adicional
Innovador diseño de tapa universal
  • Estructura de una sola pieza con junta moldeada
  • No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
  • El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
  • Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
  • Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Color del tapón Natural
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Forma del fondo Fondo Plano
Material Plástico
Estilo de rosca Rosca Interna
Para utilizar con (equipo) Biobanco, almacenamiento criogénico
Envase A granel
Código de barras 2D en la parte inferior del tubo
Línea de productos Nunc
Esterilidad SAL 10-6
Graduated Yes
Tipo de producto Tubo universal
Punto de marca Parche blanco