Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Nunc™
Descripción
Aumente la eficacia de la centrífuga mediante tubos de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ de 10/11 ml, sometidos a pruebas de RCF y estanqueidad.
- Fabricados en diversos materiales y formatos para mayor flexibilidad
- Diferentes formas de fondo para satisfacer todas las necesidades
- Incluye tapones de polietileno de rosca con cierre hermético
- Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar
- Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 11 ml |
| Material | Poliestireno |
| Cantidad | 80/Pk., 480/Cs. |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Área de escritura | Sí |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |