Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10429672
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónicos
Plano
Redondo
Área de escritura:
No
Sí
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del fondo Área de escritura Esterilidad Tamaño de la unidad
10429672 Cónicos No Estéril 480 PCS
10473103 Cónicos Sí Estéril 480 PCS
10707431 Cónicos Sí Estéril 480 PCS
10008880 Redondo No Estéril 480 PCS
10374461 Plano Sí No estéril paquete de 480
12601500 Plano Sí Estéril paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10429672 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 347856
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia de la centrifugación con estos tubos para centrífuga de policarbonato, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Aumente la eficacia de la centrífuga mediante tubos de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ de 10/11 ml, sometidos a pruebas de RCF y estanqueidad.
  • Fabricados en diversos materiales y formatos para mayor flexibilidad
  • Diferentes formas de fondo para satisfacer todas las necesidades
  • Incluye tapones de polietileno de rosca con cierre hermético
  • Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar
  • Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 11 ml
Material Poliestireno
Cantidad 80/Pk., 480/Cs.
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 110 mm
Forma del fondo Cónicos
Área de escritura No
Diámetro (métrico) 16 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g