Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 13416113
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
2D en el fondo del tubo, código de barras lineal en el lateral del tubo
2D en el tubo, 2D lineal y legible en la gradilla
2D en la parte inferior del tubo
2D, lineal y legible en la gradilla
Ninguno
Envase:
10 bolsas de 48 tubos
10 gradillas de 48 tubos
A granel
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Envase Tamaño de la unidad
13416113 2D en la parte inferior del tubo A granel 480 PCS
13496103 2D en la parte inferior del tubo 10 bolsas de 48 tubos paquete de 480
13406113 - - paquete de 480
15415004 2D en el fondo del tubo, código de barras lineal en el lateral del tubo A granel paquete de 480
13426113 Ninguno A granel paquete de 480
15583724 2D en el tubo, 2D lineal y legible en la gradilla 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
15593724 2D, lineal y legible en la gradilla 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13416113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    673.00€ / paquete de 480
    Ahorro 42.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Use este versátil tubo en un gran sistema de almacenamiento o a menor escala en el caso del almacenamiento criogénico tradicional en vasos Dewar.
Utilice los tubos universales con rosca externa Thermo Scientific™ Nunc™ de 1,8 ml para mejorar la eficacia y el rendimiento del flujo de trabajo de almacenamiento de muestras.El bastidor de cierre ofrece un tamaño ANSI SBS compatible con plataformas de automatización para la manipulación de líquidos y el almacenamiento de muestras.Los tubos están disponibles en gradillas o a granel, con códigos de barras 2D o sin codificar.También hay gradillas vacías disponibles.
Ampliable
  • Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones con capacidad de procesamiento alta y baja
  • Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
  • Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
  • Las roscas externas limitan la contaminación
  • Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
  • Estructura de una sola pieza con junta moldeada
  • No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
  • El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
  • Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
  • Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10 elevado a 6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Descripción Tubos universales Nunc con código 2D
Color del tapón Natural
Capacidad (métrico) 1,8 mL
Forma del fondo Fondo plano
Material Plástico
Estilo de rosca Rosca externa
Para utilizar con (equipo) Cryobank
Incluye Etiqueta blanca y graduaciones
Envase A granel
Cantidad 480/caja
Código de barras 2D en la parte inferior del tubo
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Tubo universal con rosca externa
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)