Learn More
Nuf2 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18606915 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18606915 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606915 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299081PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.