missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT6 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30491429 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30491429 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30491429 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335069AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT6 Polyclonal antibody specifically detects NUDT6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUDT6
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antisense basic fibroblast growth factor, ASFGF2, bFGF, FGF2ASFGF-2, FGF-AS, gfg, gfg-1, nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 6, Nudix motif 6, nudix-type motif 6, Protein GFG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 121-316 of human NUDT6 (NP_009014.2).,, Sequence:, DSSTLTLWLREGPSRLPGYASHQVGVAGAVFDESTRKILVVQDRNKLKNMWKFPGGLSEPEEDIGDTAVREVFEETGIKSEFRSVLSIRQQHTNPGAFGKSDMYIICRLKPYSFTINFCQEECLRCEWMDLNDLAKTENTTPITSRVARLLLYGYREGFDKIDLTVEELPAVYTGLFYKLYHKELPENYKTMKGID
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.