Learn More
NUDT19 Antibody (SR1715), R&D Systems™
Código de producto. 18602675 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602675 100 μg 100 microlitros
18682575 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18602675 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322576100ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
NUDT19 Monoclonal specifically detects NUDT19 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUDT19
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1715
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
Alias de gen EC 3.6.1, Nucleoside Diphosphate-Linked Moiety X Motif 19, Mitochondrial, Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type Motif 19, Nudix Motif 19, RP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NUDT19 (Uniprot #: A8MXV4)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 390916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG