missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT10 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30608798 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30608798 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30608798 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347292AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT10 Polyclonal antibody specifically detects NUDT10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUDT10
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APS2DIPP3A, Diadenosine 5'-5'''-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 3-alpha, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 3 alpha, DIPP3a, DIPP-3-alpha, DIPP3-alpha, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, hDIPP3alphahAps2, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 10, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 10, Nudix motif 10, P6-hexaphosphate hydrolase 3-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno nudix(nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 10. (Uniprot# Q8NFP7)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170685
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.