Descripción
NUDCD2 Polyclonal specifically detects NUDCD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NUDCD2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DKFZp686E10109, NudC domain containing 2, nudC domain-containing protein 2, NudC-like protein 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUDCD2 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |