Learn More
Cytiva Mezcla de nucleasas
Código de producto. 10556115 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10556115 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10556115 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80650142
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Desarrollada específicamente para la eliminación de ácidos nucleicos en la preparación de muestras para aplicaciones de IEF/electroforesis 2-D.
La eliminación de ácidos nucleicos suele ser necesaria para evitar la contaminación y los artefactos posteriores en geles 2-D. La mezcla de nucleasas ofrece una mezcla eficaz de enzimas de ADNasa y ARNasa, así como los cofactores necesarios para una actividad óptima de la nucleasa.
  • Compatible con la mezcla de inhibidores de proteasa Cytiva
  • Lista para su uso: añada la mezcla a la muestra e incúbela.
  • No contiene EDTA, un inhibidor conocido de las nucleasas.
Proteómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de ácidos nucleicos en la preparación de muestras para aplicaciones de IEF/electroforesis 2-D en estudios proteómicos
Contenido y almacenamiento -20 °C
Cantidad 0,5 mL
Tipo de producto Mezcla de nucleasas