Learn More
Nuclear Membrane Marker Antibody (NM97), Novus Biologicals™
Código de producto. 18440162 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18440162 0.1 mg 0.10 miligramo
18407851 0.02 mg 0.02 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18440162 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2328850.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nuclear Membrane Marker
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon NM97
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ