Learn More
Nuclear Membrane Marker Antibody (AE-5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18696477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18696477 100 μg 100 microgramos
18628077 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18696477 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311307100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nuclear Membrane Marker
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon AE-5
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ