Learn More
MP BIOMEDICALS Spray eliminador de nucleasas Nuc-Off
Código de producto. 30214851 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
450 mL
1800 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
450 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30214851 450 mL 450 ml
30214850 1800 mL 1.80 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30214851 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 112460450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    219.45€ / 450 ml
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Spray no tóxico diseñado para eliminar nucleasas.
MP Biomedicals El spray de eliminación de nucleasas Nuc-Off es una solución lista para usar para la eliminación rápida y rentable de ARNasa y ADNasa.
Esta solución en aerosol no tóxica y no corrosiva puede eliminar eficazmente las nucleasas de la superficie de:
  • consumibles de laboratorio
  • instrumentos asociados
  • otros utensilios
  • creando un entorno limpio para experimentos relacionados con ARN o ADN.
Se recomienda encarecidamente limpiar periódicamente:
  • pipetas
  • superficies de banco
  • exterior del instrumento
Notas de aplicación:
El aerosol de eliminación de nucleasas Nuc-Off está diseñado para la eliminación eficaz y segura de nucleasas que pueden causar resultados experimentales falsos positivos o falsos negativos.
Declaración de uso:
Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Tipo de producto Agente de eliminación
Volumen (métrico) 450 mL
Nombre del producto
  • Spray Nuc-Off para la eliminación de nucleasas
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Diethyl benzene