Learn More
MP BIOMEDICALS Spray para la eliminación de nucleasas y ADN Nuc-Off
Código de producto. 30214852 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
450 mL
1800 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
450 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30214852 1800 mL 1.80 litro
30214849 450 mL 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30214852 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 112462451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    969.15€ / 1.8 litros
    Ahorro 50.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Spray no tóxico diseñado para eliminar nucleasas, ADN y ARN.
MP Biomedicals El spray de eliminación de nucleasas y ácidos nucleicos Nuc-Off es una solución lista para usar para la eliminación rápida y rentable de ARNasa, ADNasa, ARN y ADN.
Esta solución en aerosol no tóxica puede eliminar eficazmente nucleasas, ARN y ADN de la superficie de:
  • consumibles de laboratorio
  • instrumentos asociados
  • otros utensilios
creando un entorno limpio para experimentos relacionados con ARN o ADN.
Se recomienda encarecidamente limpiar periódicamente:
  • pipetas
  • superficies de banco
  • exterior del instrumento
Notas de aplicación:
El aerosol de eliminación de nucleasas y ácidos nucleicos Nuc-Off está diseñado para la eliminación eficaz y segura de nucleasas, ADN y ARN que puedan causar resultados experimentales falsos positivos o falsos negativos.
Declaración de uso:
Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Tipo de producto Agente de eliminación
Volumen (métrico) 1800 mL
Nombre del producto
  • Nuc-Off aerosol eliminador de nucleasas y ácidos nucleicos
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .