Learn More
MP BIOMEDICALS Spray para la eliminación de nucleasas y ADN Nuc-Off
Código de producto. 30214849 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
450 mL
1800 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
450 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30214849 450 mL 450 ml
30214852 1800 mL 1.80 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30214849 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 112462450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    255.15€ / 450 ml
    Ahorro 12.85€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Spray no tóxico diseñado para eliminar nucleasas, ADN y ARN.
MP Biomedicals El spray de eliminación de nucleasas y ácidos nucleicos Nuc-Off es una solución lista para usar para la eliminación rápida y rentable de ARNasa, ADNasa, ARN y ADN.
Esta solución en aerosol no tóxica puede eliminar eficazmente nucleasas, ARN y ADN de la superficie de:
  • consumibles de laboratorio
  • instrumentos asociados
  • otros utensilios
creando un entorno limpio para experimentos relacionados con ARN o ADN.
Se recomienda encarecidamente limpiar periódicamente:
  • pipetas
  • superficies de banco
  • exterior del instrumento
Notas de aplicación:
El aerosol de eliminación de nucleasas y ácidos nucleicos Nuc-Off está diseñado para la eliminación eficaz y segura de nucleasas, ADN y ARN que puedan causar resultados experimentales falsos positivos o falsos negativos.
Declaración de uso:
Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Tipo de producto Agente de eliminación
Volumen (métrico) 450 mL