Learn More
Nuarimol, TRC
Código de producto. 30009967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009967 25 mg 25 miligramos
30012612 5 mg 5 miligramos
30003709 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN92532025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63284-71-9
Fórmula molecular C17 H12 Cl F N2 O
Peso molecular (g/mol) 314.74
Sinónimo α-(2-Chlorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-5-pyrimidinemethanol, (±)-Nuarimol, EL 228, EL 228 (fungicide), EL 2289, Nuarimol, Tridal, Trimidal, Trimidal EC, Trimifruit SC
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-(4-fluorofenil)-pirimidina-5-ilmetanol
SMILES OC(c1ccc(F)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nuarimol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12ClFN2O/c18-16-4-2-1-3-15(16)17(22,13-9-20-11-21-10-13)12-5-7-14(19)8-6-12/h1-11,22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0622