Learn More
NU6300, MedChemExpress
Código de producto. 16497638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497638 10 mg 10 miligramos
16477546 100 mg 100 miligramos
16413657 50 mg 50 miligramos
16470108 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16497638
Marca: Medchem Express HY18930
MedChemExpress NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.
NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NU6300
CAS 2070015-09-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N5O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.39 mM)
SMILES O=S(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(NC=N4)=N2)(C=C)=O
Peso molecular (g/mol) 413.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.49
Porcentaje de pureza 96.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease