missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTS2/NTSR2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18089383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18089383 0.1 mg 0.10 miligramo
18050056 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18089383 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056472

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

NTS2/NTSR2 Polyclonal specifically detects NTS2/NTSR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurotensin Receptor 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml
Formulación PBS containing 0.2% gelatin with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen neurotensin receptor 2, neurotensin receptor type 2, neurotensin receptor, type 2, NT-R-2, NTR2Levocabastine-sensitive neurotensin receptor
Símbolos de los genes NTSR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 150-200 of human Neurotensin receptor 2 was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23620
Especificidad de la prueba Reacts with Human and Mouse. Predicted Reactivity: Rat, Dog, Bovine and Mouse.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.