Learn More
NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (292811), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18517278 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18517278 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18517278 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB19081MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal antibody specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NTB-A/SLAMF6/CD352
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 292811
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NTB-A/SLAMF6, Leu28-Lys225, Accession # Q96DU3
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a