Learn More
NT-proBNP Antibody (11D1cc), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18730733 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18730733 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18730733 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12013059DL594
Mouse Monoclonal Antibody
NT-proBNP Monoclonal antibody specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NT-proBNP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 11D1cc
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic NT-proBNP, corresponding to a.a.r. 28-45, conjugated with carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4879
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1