Learn More
Nse2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18526230 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18526230 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18526230 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00286053B01P
Mouse Polyclonal Antibody
Nse2 Polyclonal antibody specifically detects Nse2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nse2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_775956
Alias de gen C8orf36, E3 SUMO-protein ligase NSE2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ32440, hMMS21, methyl methanesulfonate sensitivity gene 21, MMS21 homolog, MMS21chromosome 8 open reading frame 36, Non-SMC element 2 homolog, non-SMC element 2 homolog (MMS21, S. cerevisiae), non-SMC element 2, MMS21 homolog (S. cerevisiae), Non-structural maintenance of chromosomes element 2 homolog, NSE2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C8orf36 (NP_775956, 1 a.a. - 247 a.a.) full-length human protein. MPGRSSSNSGSTGFISFSGVESALSSLKNFQACINSGMDTASSVALDLVESQTEVSSEYSMDKAMVEFATLDRQLNHYVKAVQSTINHVKEERPEKIPDLKLLVEKKFLALQSKNSDADFQNNEKFVQFKQQLKELKKQCGLQADREADGTEGVDEDIIVTQSQTNFTCPITKEEMKKPVKNKVCGHTYEEDAIVRMIESRQKRKKKAYCPQIGCSHTDIRKSDLIQDEALRRAIENHNKKRHRHSE
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 286053
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG