Learn More
NSC781406, MedChemExpress
Código de producto. 16499596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499596 50 mg 50 miligramos
16495767 5 mg 5 miligramos
16474336 100 mg 100 miligramos
16460659 1 mg 1 miligramo
16423038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100470
MedChemExpress NSC781406 is a highly potent PI3K and mTOR inhibitor with an IC50 of 2 nM for PI3Kα.
NSC781406 is a highly potent PI3K and mTOR inhibitor with an IC50 of 2 nM for PI3Kα.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC781406
CAS 1676893-24-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F2N5O5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1S(=O)(NC2=CC(C3=CC=C(N=CC=C4C#CCN5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)C4=C3)=CN=C2OC)=O
Peso molecular (g/mol) 627.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.68
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease