Learn More
Isofield™ Guantes de nitrilo no estériles para salas blancas NS400 ISO Compatible con clase 4/5
BIOPHARMA
Código de producto. 30178863
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30178863 2XL paquete de 1000
30178811 Pequeño paquete de 1000
30178819 Medio paquete de 1000
30178854 Grande paquete de 1000
30178861 XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30178863 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 20340XXL
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El puño extendido de nitrilo no estéril ofrece protección hasta el codo para ISO Salas limpias de clase 4 y superiores. El NS400, de grado alimenticio y bajo en LPC, se lava tres veces con agua desionizada y se prueba con quimioterapia. ASTM D 6978-05, tiene bajo contenido de endotoxinas y es lo suficientemente suave para colocarse dos veces, con palma y dedos texturizados para un mejor agarre.
  • Guantes de nitrilo no estériles para salas blancas
  • 400 mm (16 in) longitud del codo
  • Ambidiestro
  • Color blanco
  • Palma y dedos texturizados
  • Puño con reborde
  • Bajos niveles de endotoxinas.
  • Probado contra una variedad de medicamentos de quimioterapia.
  • Cumple con el reglamento de calidad alimentaria de la UE (UE) n.º 10/2011
  • Bolsas de tinta resistentes al IPA
  • Nivel de calidad aceptable (NCA) 1,5
  • Bajo recuento de partículas ≥ 0.5 μm (cuenta/cm 2 ) < 1800
  • Protección contra salpicaduras químicas tipo B (K, P, T)
Cumplimiento técnico y de documentación
  • COA, COC Disponible para descargar en línea
  • Inocuidad química ES ISO 21420:2020
  • Dimensionamiento y destreza ES ISO 21420:2020 y EN ISO 374-2:2019
  • Fuga de aire y fuga de agua ES ISO 374-2:2019
  • Degradación química ES ISO 374-4:2019
  • Permeación química EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Penetración viral EN 16604:2004
  • Prueba de endotoxinas EN 455-3
  • Certificado de tipo UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Anexo II del Reglamento EPI (UE) 2016/425 como producto de Categoría III
  • Certificado de tipo UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento EPI (2016/425) tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó como producto de categoría III.
  • Probado contra la quimioterapia para ASTM D 6978-05
Especificaciones
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,69 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 2XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,54 mil
Grosor (métrico) 0.09 mm