Learn More
Isofield™ Guantes de nitrilo no estériles para salas blancas NS300 ISO Compatible con clase 4/5
Descripción
- Guantes de nitrilo no estériles para salas blancas
- 300 mm (12 in) longitud de la muñeca
- Acelerador gratuito
- Ambidiestro
- Color blanco
- Textura de dedos
- Puño con reborde
- Bajos niveles de endotoxinas.
- Bolsas de tinta resistentes al IPA
- Nivel de calidad aceptable (NCA) 1,5
- Bajo recuento de partículas ≥ 0.5 μm (cuenta/cm 2 ) < 900
- Protección contra salpicaduras químicas tipo B (K, P, T)
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC Disponible para descargar en línea
- Inocuidad química ES ISO 21420:2020
- Dimensionamiento y destreza ES ISO 21420:2020 y EN ISO 374-2:2019
- Fuga de aire y fuga de agua ES ISO 374-2:2019
- Degradación química ES ISO 374-4:2019
- Permeación química EN 16523-1:2015+A1:2018
- Penetración viral EN 16604:2004
- Prueba de endotoxinas EN 455-3
- Certificado de tipo UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Anexo II del Reglamento EPI (UE) 2016/425 como producto de Categoría III
- Certificado de tipo UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento EPI (2016/425) tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó como producto de categoría III.
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 5,51 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Mostrar más |