Descripción
Nrip2 Polyclonal specifically detects Nrip2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nrip2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9BQI9 |
| Alias de gen | DKFZP761G1913, nuclear receptor interacting protein 2, nuclear receptor-interacting protein 2 |
| Símbolos de los genes | NRIP2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only