Descripción
NRG4 Polyclonal antibody specifically detects NRG4 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NRG4 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | DKFZp779N0541, DKFZp779N1944, heregulin 4, HRG4pro-NRG4, neuregulin 4, pro-neuregulin-4, membrane-bound isoform, Pro-NRG4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NRG4 (Uniprot#: Q8WWG1; Pro2-Phe62) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |