Learn More
NRG4 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18333886 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18333886 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18333886 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299949F
Rabbit Polyclonal Antibody
NRG4 Polyclonal specifically detects NRG4 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NRG4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp779N0541, DKFZp779N1944, heregulin 4, HRG4pro-NRG4, neuregulin 4, pro-neuregulin-4, membrane-bound isoform, Pro-NRG4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NRG4 (Q8WWG1; Pro2-Phe62).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 145957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG