Learn More
Nrf2 Antibody (3G7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18370198 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18370198 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18370198 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004780M04
Mouse Monoclonal Antibody
Nrf2 Monoclonal antibody specifically detects Nrf2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nrf2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_006155
Alias de gen HEBP1, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, NRF2 erythroid derived 2, like 2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, nuclear factor erythroid-derived 2-like 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NFE2L2 (NP_006155.2, 351 a.a. ~ 450 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SPSVASPEHSVESSSYGDTLLGLSDSEVEELDSAPGSVKQNGPKTPVHSSGDMVQPLSPSQGQSTHVHDAQCENTPEKELPVSPGHRKTPFTKDKHSSRL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4780
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ