missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nrf2 Antibody (2G7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18305367 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18305367 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18305367 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004780M02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nrf2 Monoclonal antibody specifically detects Nrf2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nrf2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2G7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH11558
Alias de gen HEBP1, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, NRF2 erythroid derived 2, like 2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, nuclear factor erythroid-derived 2-like 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NFE2L2 (AAH11558, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. FAQLQLDEETGEFLPIQPAQHIQSETSGSANYSQVAHIPKSDALYFDDCMQLLAQTFPFVDDNEVSSATFQSLVPDIPGHIESPVFIATNQAQSPETSVA
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4780
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.