missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NPY2R Monoclonal antibody specifically detects NPY2R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NPY2R |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 557521 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | neuropeptide Y receptor type 2, neuropeptide Y receptor Y2, NPY2-R, NPY-Y2 receptor, Y2 receptor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected with recombinant human NPY2R, Met1-Val381, Accession # P49146 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?