missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPY1R Antibody (556153) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18637953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18637953 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6400P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NPY1R Monoclonal antibody specifically detects NPY1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPY1R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 556153
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen neuropeptide Y receptor type 1, neuropeptide Y receptor Y1, NPY1-R, NPYR, NPYY1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NPY1R, Met1-Ile384, Accession # P25929
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.