Learn More
NPS-1034, MedChemExpress
Código de producto. 16485787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485787 5 mg 5 miligramos
16479616 50 mg 50 miligramos
16444356 100 mg 100 miligramos
16442596 25 mg 25 miligramos
16423058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100509
MedChemExpress NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NPS-1034
CAS 1221713-92-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H23F2N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 34 mg/mL (61.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=C5C(NC=C5C6=CC=CC=C6)=NC=C4)C(F)=C3
Peso molecular (g/mol) 551.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease