Learn More
NPM1 Antibody (NPM1/1902), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18620361 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620361 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620361 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279874PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    706.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 90.46€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NPM1 Monoclonal antibody specifically detects NPM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPM1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NPM1/1902
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen B23, MGC104254, NPMnucleophosmin/nucleoplasmin family, member 1, Nucleolar phosphoprotein B23, Nucleolar protein NO38, nucleophosmin, nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin), numatrin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa185-287) of human NPM1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06748 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4869
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus