missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPAS3 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498353 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498353 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176786V
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NPAS3 Polyclonal antibody specifically detects NPAS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPAS3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP6, BHLHE12, bHLHe12FLJ11605, Class E basic helix-loop-helix protein 12, Member of PAS protein 6, MOP6FLJ10003, neuronal PAS domain protein 3, neuronal PAS domain-containing protein 3, Neuronal PAS3, PAS domain-containing protein 6, PASD6FLJ11138
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 28 amino acid synthetic peptide from near the center of human NPAS3. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of NPAS3. Amino Acid Squence: TEDNENSKSDEKGNQSENSEDPEPDRKK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64067
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.